missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ EDA Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15957964
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15957964 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15957964 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA565199

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: YYINFTDFASY EVVVDEKPFL QCTRSIETGK TNYNTCYTAG VCLLKARQKI AVKMVHADIS INMSKHTTFF GAIRLGEAPA S Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 100%, rat 100%.

EDA is a type II membrane protein that can be cleaved by furin to produce a secreted form. This protein, which belongs to the tumor necrosis factor family, acts as a homotrimer and may be involved in cell-cell signaling during the development of ectodermal organs. Defects in the gene for EDA are a cause of ectodermal dysplasia, anhidrotic, which is also known as X-linked hypohidrotic ectodermal dysplasia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EDA
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica EDA
N.º de referencia del gen Q92838
Alias de gen ECTD1; ectodermal dysplasia 1, anhidrotic; ectodermal dysplasia protein; Ectodysplasin; Ectodysplasin 1, isoform A2; ectodysplasin A; ectodysplasin-1; Ectodysplasin-A; Ectodysplasin-A, membrane form; Ectodysplasin-A, secreted form; Ed1; ED1-A1; ED1-A2; EDA; EDA 1; EDA protein; EDA protein homolog; EDA1; EDA2; Eda-A1; EDA-A2; HED; HED1; nackt; nkt; ODT1; oligodontia 1; RGD1563178; si:ch73-223d24.5; STHAGX1; Ta; tabby; Tabby protein; TNLG7C; tumor necrosis factor ligand 7C; XHED; XLHED; X-linked anhidroitic ectodermal dysplasia protein
Símbolos de los genes EDA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human EDA. Recombinant protein control fragment (Product #RP-105942).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1896
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.