Learn More
Ecteinascidin 770, MedChemExpress
Descripción
Ecteinascidin 770 (ET-770) is a 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline alkaloid with potent anti-cancer activities
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ecteinascidin 770 |
| CAS | 114899-80-8 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C40H42N4O10S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Ecteinascidine 770 Et-770 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (64.86 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N#C[C@@H]([C@@]1([H])N(C)[C@]2([H])C3=C(C=C(C)C(OC)=C3O)C1)N4[C@@]2([H])[C@@](SC[C@@]5(NCC6)C7=C6C=C(O)C(OC)=C7)([H])C8=C(C(OCO9)=C9C(C)=C8OC(C)=O)[C@]4([H])COC5=O |
| Peso molecular (g/mol) | 770.85 |
| Mostrar más |