Learn More
Oakton™ Medidor de pH de bolsillo EcoTestr™ pH 2+
Código de producto. 15682129 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo (pH):
De 0 a 14
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo (pH) Tamaño de la unidad
15682129 De 0 a 14 cada uno
1 options
Código de producto. 15682129 Proveedor Oakton™ N.º de proveedor 3542301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    147.66€ / paquete de 1
    Ahorro 14.34€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
El medidor de pH Oakton™ EcoTestr™ Pocket ofrece actualizaciones para facilitar y agilizar la medición de la calidad del agua.La pantalla es más grande con un ángulo de visión mejor, tiene indicadores para la duración de la batería, la preparación y la calibración, y muestra simultáneamente las lecturas de parámetros y de temperatura.
  • Actualizaciones de diseño y funcionamiento
  • La pantalla de doble línea y 4 dígitos ampliada muestra las lecturas de pH y temperatura simultáneamente
  • La clave adicional proporciona una interfaz más sencilla e intuitiva
  • El tapón mejorado funciona como un vaso de muestras y como una base estabilizadora para colocar el medidor en posición vertical
  • La carcasa con clasificación IP67 es resistente al agua y flota
  • La tapa a prueba de fugas se puede fijar a la parte superior del medidor; así, no se perderán más tapones.
  • El tapón incluye una línea de llenado y es más ancha, lo que proporciona una base para mantener el medidor en posición vertical para mediciones manos libres
  • Calibración de un toque
  • Nueva carcasa compatible con los cordones: ayuda a evitar la pérdida o la caída
  • Resistente al agua y flota
Especificaciones
Incluye Cuatro baterías alcalinas de 1,5 V A76 en miniatura
Intervalo (pH) De 0 a 14
Resolución (pH) 0.1
Calibration Points Máx. de 3
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C
Tipo de pantalla Digital
Clasificación IP IP67
Exactitud ±0,1 pH
Compensación de la temperatura Automático
Batería, tipo Cuatro baterías alcalinas en miniatura de 1,5 V A76 (incluidas)
Tipo Analizador