Learn More
Oakton™ Medidor de conductividad, salinidad y TDS de bolsillo EcoTestr™ CTS1
Código de producto. 15878436 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de pantalla:
LCD
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de pantalla Tamaño de la unidad
15878436 LCD cada uno
1 options
Código de producto. 15878436 Proveedor Oakton™ N.º de proveedor 3546211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.85€
    88.89€ / paquete de 1
    Ahorro 0.96€
    1% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Medidor de conductividad, salinidad y TDS de bolsillo CTS1: la medición de la calidad del agua es más fácil y rápida.La pantalla es más grande con un ángulo de visión mejor, tiene indicadores para la duración de la batería, la preparación y la calibración, y muestra simultáneamente las lecturas de parámetros y de temperatura.El CTS Testr toma tres puntos automáticos para la calibración EC.
  • Actualizaciones de diseño y funcionamiento
  • La pantalla de doble línea y 4 dígitos ampliada muestra las lecturas de conductividad y temperatura simultáneamente
  • La clave adicional proporciona una interfaz más sencilla e intuitiva
  • El tapón mejorado funciona como un vaso de muestras y como una base estabilizadora para colocar el medidor en posición vertical
  • La carcasa con clasificación IP67 es resistente al agua y flota
  • La tapa a prueba de fugas se puede fijar a la parte superior del medidor; así, no se perderán más tapones.
  • El tapón incluye una línea de llenado y es más ancha, lo que proporciona una base para mantener el medidor en posición vertical para mediciones manos libres
  • Calibración de un toque
  • Resistente al agua y flota
Especificaciones
Exactitud (conductividad) ±2 % de la escala completa ±1 LSD
Exactitud (salinidad) ±2 % de la escala completa ±1 LSD
Puntos de calibración Punto único
Descripción Medidor de conductividad, salinidad y TDS de bolsillo
Tipo de pantalla LCD
Intervalo (conductividad) De 0,00 mS/cm a 20,00 mS/cm
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C
Incluye Cuatro baterías alcalinas de 1,5 V A76 en miniatura
Resolución (conductividad) 0,1 mS
Resolución (salinidad) 0,1 ppt
Resolución (TDS) ±2 % de la escala completa ±1 LSD
Factor de salinidad De 0,00 ppt a 10,00 ppt
Intervalo de factor de TDS De 0,00 ppt a 20,00 ppt
Exactitud de temperatura ±0,5 °C + 1 LSD
Resolución de temperatura 0,1 °C