Learn More
Bel-Art™ Cuchara de muestreo de papel desechable SP Scienceware™ EcoTensil™
Descripción
- Recubierto para resistir polvos, geles y semisólidos
- Utilice de un 50 a un 90 % menos de material y espacio que las cucharas de plástico
- Compostable (ASTM D6868) y reciclable
- Se utiliza como navecilla de pesaje
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 416 paq. |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Forma | Spoon |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Cuchara para muestreo de papel desechable |
| Longitud (imperial) | 5 in |
| Anchura (imperial) | 1,5 in |
| Anchura (métrico) | 3,8 cm |
| Mostrar más |