Learn More
Socorex™ Jeringas para pipetas de repetición Ecostep™, Selection Pack
Código de producto. 15520754
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,75 ml, 3,75 mL, 37,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 60
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15520754 0,75 ml, 3,75 mL, 37,5 mL paquete de 60
1 options
Código de producto. 15520754 Proveedor Socorex™ N.º de proveedor 316.900
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
Jeringas no estériles suministradas a granel para pipetas de repetición Stepper™. Las jeringas Socorex™ Ecostep™ Stepper™, paquete de selección están codificadas por colores y vienen en tres tamaños basados en volumen.
  • Jeringas no estériles suministradas a granel.
  • Tres tamaños basados en volumen codificados por colores.
  • El paquete de selección viene con 20 de cada tamaño (0,75 ml, 3,75 ml, 37,5 ml).
  • Inserción y extracción rápidas del Step
Especificaciones
Volumen (métrico) 0,75 ml, 3,75 mL, 37,5 mL
Esterilidad No estéril
Precisión <2,0% - <1,0% / <1,0% - <0,8% / <0,8% - <0,5%
Exactitud <±2,0% - <±1,0% / <±1,0% - <±0,7% / <±0,5%
Formato En envase individual
Envase Una sola envoltura
Cantidad 60/paquete 20/tamaño
Para utilizar con (equipo) Ecostep Pipeta de repetición paso a paso
Graduado Sí
Línea de productos Ecostep
Material Polipropileno/polietileno