Learn More
Socorex™ Jeringas de pipeta de repetición Ecostep Bioproof™, paquete de selección
Código de producto. 15530754
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,75 ml, 3,75 mL, 37,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 60
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15530754 0,75 ml, 3,75 mL, 37,5 mL paquete de 60
1 options
Código de producto. 15530754 Proveedor Socorex™ N.º de proveedor 316.900.9
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Jeringas de grado de alta pureza, esterilizadas y en un solo envoltorio para pipetas de repetición Stepper™. Las jeringas Socorex™ Ecostep Bioproof™ Stepper™, Selection Pack, están certificadas para la esterilidad y están libres de detecciones de DNasa, RNasa, ADN humano y pirógenos (endotoxinas).
  • Jeringas estériles en un solo envase.
  • Libre de ADN humano, DNasa, RNasa y pirógenos (endotoxinas).
  • Tres tamaños basados en volumen codificados por colores.
  • El paquete de selección viene con 20 de cada tamaño (0,75 ml, 3,75 ml, 37,5 ml).
  • Inserción y extracción rápidas del Stepper™.
Especificaciones
Volumen (métrico) 0,75 ml, 3,75 mL, 37,5 mL
Esterilidad No estéril
Precisión <2,0% - <1,0% / <1,0% - <0,8% / <0,8% - <0,5%
Exactitud <±2,0% - <±1,0% / <±1,0% - <±0,7% / <±0,5%
Formato En envase individual
Envase Una sola envoltura
Cantidad 60/paquete 20/tamaño
Para utilizar con (equipo) Ecostep Pipeta de repetición paso a paso
Graduado Sí
Línea de productos Ecostep Bioproof
Material Polipropileno/polietileno