Learn More
Justrite™ Embudo EcoPolyBlend™ para materiales inflamables con respiradero de llenado de bidón con supresor de llama
Descripción
Utilice estos embudos con cualquier bidón de cabeza cerrada de 110 l y 200 l. La abertura de perfil bajo y diámetro ancho permite un vertido fácil y rápido. El diseño festoneado e inclinado minimiza las salpicaduras y evita que los recipientes se apoyen en sus propios líquidos. El pocillo grande y plano en la garganta del embudo permite el drenaje pasivo de latas de pintura, filtros, cubos y otros recipientes. El embudo para líquidos inflamables incluye un respiradero de llenado de bidón con supresor de llama de latón, tapón roscado con junta hermética y válvula de descarga de presión para altas temperaturas. El gancho moldeado almacena una tapa de embudo opcional.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Administración Estadounidense de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) |
| Color | Negro |
| Capacidad (imperial) | 2,5 gal |
| Capacidad (métrico) | 9 l |
| Altura (imperial) | 3,25 in |
| Diámetro (imperial) | 21 in |
| Diámetro (métrico) | 533 mm |