Learn More
Ecopladib, MedChemExpress
Código de producto. 16443109
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16443109 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16443109 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00037
MedChemExpress Ecopladib is a sub-micromolar inhibitor of cytosolic phospholipase A2α (cPLA2α), with IC50s of 0.15 μM and 0.11 μM in the GLU micelle and rat whole blood assays, respectively.
Ecopladib is a sub-micromolar inhibitor of cytosolic phospholipase A2α (cPLA2α), with IC50s of 0.15 μM and 0.11 μM in the GLU micelle and rat whole blood assays, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ecopladib
CAS 381683-92-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C39H33Cl3N2O5S
Cantidad 1 mg
Sinónimo PLA 725
SMILES O=C(O)C1=CC=C(OCCC2=C(CCNS(=O)(CC3=CC=C(Cl)C(Cl)=C3)=O)N(C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C6=C2C=C(Cl)C=C6)C=C1
Peso molecular (g/mol) 748.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 748.11
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation