Learn More
Fisherbrand™ Cronómetro económico
Código de producto. 11856341 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Pantalla:
Digital
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Pantalla Tamaño de la unidad
11856341 Digital cada uno
1 options
Código de producto. 11856341
Cantidad Precio
1 21.45€ / paquete de 1
10 14.17€ / paquete de 1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Cronómetro universal con diversas funciones para uso general.
  • Pantalla de 10 mm
  • 24 horas, precisión de 0,001% y resolución de 0,01
  • Incluye calendario y alarma
  • Se suministra con cable
  • 60 x 17 x 80 mm
  • Incluye certificado NIST
  • Medición de tiempo dividido
Especificaciones
Tipo de producto Cronómetro indicador Jumbo con cable
Pantalla Digital
Color Negro
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 60 x 17 x 80 mm
Altura del visor (métrico) 10 mm
Incluye Cable
Cantidad 1 unidad
Certificaciones/conformidad NIST