Learn More
Norell™ Tubos de muestra de NMR de vidrio borosilicatado estándar económicos
Código de producto. 12872336
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203 mm
203 mm
Diámetro exterior (métrico):
4,97 mm
4,97 mm
10 mm
Envase:
Paquete de 100
Paquete de 5
Paquete de 50
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro exterior (métrico) Envase Tamaño de la unidad
12872336 203 mm 4,97 mm Paquete de 5 paquete de 5
12820026 178 mm 10 mm Paquete de 100 -
12830026 203 mm 10 mm Paquete de 100 -
12852336 203 mm 4,97 mm Paquete de 50 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12872336 Proveedor Norell™ N.º de proveedor 5528
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Para sistemas de automuestreo y RMN de alto rendimiento
  • Para sistemas de automuestreo y RMN de alto rendimiento
  • La serie de tubos de RMN Norell Standard Series™ se ha desarrollado para ofrecer calidad y precisión
  • Se han eliminado prácticamente todas las variaciones en el fondo y la pared, por lo que los tiempos de inmersión y la reproducibilidad de las muestras han mejorado de forma considerable
  • Ya sea monitorizando una reacción, explorando un nuevo compuesto o realizando una RMN rutinaria, el Standard Series™ es el tubo más adecuado para los científicos actuales
  • Todos los tubos tienen extremos pulidos que los hacen menos susceptibles a las roturas
  • Se incluyen tapones de colores
Especificaciones
Concentricity (Metric) 0,070 mm
Longitud (métrico) 203 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Tubo de muestras de NMR
Envase Paquete de 5
Diámetro exterior (métrico) 4,97 mm
Diámetro interior (métrico) 4,2 mm
Incluye Tapones