Learn More
Gilac™ Caja de pedales económica con ruedas
Código de producto. 31777287
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 L
80 L
120 L
Color:
Blanco, Amarillo
Blanco, Azul
Blanco, Rojo
Blanco, Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Tamaño de la unidad
31777287 80 L Blanco, Azul cada uno
31777247 60 L Blanco, Rojo cada uno
31777276 120 L Blanco, Verde cada uno
31777256 60 L Blanco, Amarillo cada uno
31777261 80 L Blanco, Rojo cada uno
31777267 120 L Blanco, Azul cada uno
31777284 60 L Blanco, Verde cada uno
31777263 80 L Blanco, Amarillo cada uno
31777275 120 L Blanco, Rojo cada uno
31777262 60 L Blanco, Azul cada uno
31777272 80 L Blanco, Verde cada uno
31777269 120 L Blanco, Amarillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 31777287 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G618010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.31€
    71.13€ / paquete de 1
    Ahorro 25.18€
    26% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para uso manos libres, este compartimento de pedales ofrece un funcionamiento suave y fácil movilidad gracias a ruedas integradas, disponibles en varios tamaños y colores
  • Compacto a pesar de su gran capacidad (60 L), se adapta a todos los espacios.
  • Tamaño medio (80, 120 L), recoge una cantidad significativa de residuos y es adaptable a todos los espacios.
  • Montado sobre ruedas de plástico (55 mm de diámetro) para facilitar el movimiento.
  • Asa recta para facilitar el manejo.
  • Dimensiones:
    • 700 mm de altura, 490 mm de profundidad, 380 mm de ancho
    • 735 mm de altura, 490 mm de profundidad, 415 mm de ancho
    • 875 mm de altura, 510 mm de profundidad, 425 mm de ancho
  • Uso en interiores.
  • Paredes opacas.
  • La tapa azul se abre con un pedal para evitar contaminaciones. Cumple con HACCP.
  • Mango recto y dos ruedas (55 mm de diámetro) para facilitar el movimiento.
  • Estructura y ruedas hechas de HDPE: un material duradero y libre de óxido.
  • Alta resistencia a temperaturas desde -40 °ºC hasta +90 °ºC.
  • Fácil de limpiar con un chorro de agua.
  • Entregado en piezas con instrucciones de montaje.
  • 100% reciclable.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 80 L
Capacidad (imperial) 13,2 gal
Color Blanco, Azul
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de producto Cubo de residuos