Learn More
BRAND™ Consejos de descarga económica para buretas compactas
Código de producto. 10054240 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10054240 Polipropileno cada uno
1 options
Código de producto. 10054240 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 11600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.50€
    2.16€ / paquete de 1
    Ahorro 0.34€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Incluye tapón de rosca
  • Para llaves de paso de PTFE
  • Para tubos de bureta SILBERBRAND, AR-GLAS™
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Para utilizar con (equipo) Llave de paso de PTFE
    Material Polipropileno
    N.° por paquete 1
    Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
    Tipo Punta de descarga