Learn More
Fisherbrand™ 100 - Termotermostato digital de uso general con agitador y baño de acero inoxidable
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Incorpora la optimización de control inteligente TM (ICO) para el control de temperatura PID inteligente adaptativo.
- Estabilidad:± 0,05° C
- Pantalla LED clara y brillante de 4 dígitos
- Interfaz de usuario sencilla e intuitiva con dial y dos botones de función
- Modelo disponible con o sin pinza en T
- Detección de líquido bajo (interruptor de flotador)
- Exceso de temperatura fijo
- Calibración de usuario de 2 puntos
- Alarma visual
- Los accesorios, incluidas las tapas, las rejillas y los refrigeradores de inmersión, se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 6,9 gal. |
| Capacidad (métrico) | 26 L |
| Tipo de condensador | Refrigerada por aire |
| Caudal | 0 a 13 l/min. |
| Intervalo de temperatura | Ambiente 5° C a 100° C |
| Tipo | Baño de circulación calefactado con baño abierto |
| Circulación externa | No |
| Incluye | Depósito de acero inoxidable de 26 L |
| Material | Acero inoxidable |
| Garantía | 3 años |
| Mostrar más |