Learn More
Fisherbrand™ 100 - Termotermostato digital de uso general con agitador y baño de acero inoxidable
Código de producto. 17215566 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
12 L
18 L
26 L
38 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 × 330 × 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Intervalo de temperatura:
Ambiente 5° C a 100° C
Ambiente de +5 °C a 100 °C
Ambiente de 15 °C a 100 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Intervalo de temperatura Tamaño de la unidad
17215566 5 L 330 x 180 x 395 mm Ambiente de 15 °C a 100 °C cada uno
17275556 12 L 360 x 330 x 395 mm Ambiente de +5 °C a 100 °C cada uno
17285556 18 L 540 × 330 × 395 mm Ambiente 5° C a 100° C cada uno
17295556 26 L 540 x 330 x 405 mm Ambiente 5° C a 100° C cada uno
17205566 38 L 730 x 333 x 450 mm Ambiente 5° C a 100° C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17215566
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Termostato digital calentado de uso general y depósito de acero inoxidable para aplicaciones sencillas que requieren un control preciso de la temperatura.
Incorpora la optimización de control inteligente TM (ICO) para el control de temperatura PID inteligente adaptativo.
  • Estabilidad:± 0,05° C
  • Pantalla LED clara y brillante de 4 dígitos
  • Interfaz de usuario sencilla e intuitiva con dial y dos botones de función
  • Modelo disponible con o sin pinza en T
  • Detección de líquido bajo (interruptor de flotador)
  • Exceso de temperatura fijo
  • Calibración de usuario de 2 puntos
  • Alarma visual
  • Los accesorios, incluidas las tapas, las rejillas y los refrigeradores de inmersión, se venden por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1,3 gal
Capacidad (métrico) 5 L
Tipo de condensador Refrigerada por aire
Caudal 0 a 13 l/min.
Intervalo de temperatura Ambiente de 15 °C a 100 °C
Tipo Baño de circulación calefactado con baño abierto
Circulación externa No
Incluye Depósito de acero inoxidable de 5 L
Material Acero inoxidable
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 330 x 180 x 395 mm
Tensión 220/240 V