Learn More
Thermo Scientific™ Viales para VOA de vidrio con certificado económico con septos de 3,17 mm (0,125 pulg)Septos
Código de producto. 15622039
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15622039 Transparente paquete de 100
16361668 Ámbar paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15622039 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor GVB100C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00€
    159.00€ / paquete de 100
    Ahorro 28.00€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Diseñados para la recogida de muestras de agua para el análisis de compuestos orgánicos volátiles, estos viales con certificación económica están disponibles en el tamaño estándar de 40 ml, e incluyen todos los elementos esenciales y ningún adorno.
Viales con septos con todo lo esencial y ningún adorno.Los viales para VOA con certificado económico con septos de 3,17 mm (0,125 in.) Thermo Scientific™ están diseñados para la recogida de muestras de agua para el análisis de compuestos orgánicos volátiles (VOA).Recibirá nuestros viales para VOA de 40 ml estándar, procesados y certificados para cumplir las especificaciones de rendimiento de la EPA para análisis de compuestos orgánicos volátiles.Certificado de análisis incluido en cada caja.Sin códigos de barras ni otros complementos; se mantienen los costes bajos mientras se elimina la necesidad de lavar y certificar los viales internamente.
Características:
  • Vial transparente diseñado para la recogida de muestras de agua para el análisis de orgánicos volátiles (VOA).
  • La pendiente del hombro del vial está optimizada para evitar que se produzcan burbujas de aire
  • Viales transparentes o ámbar; se recomiendan los ámbar para analitos fotosensibles
  • Disponibles en el tamaño estándar de 40 ml
  • Tapón con parte superior abierta de polipropileno blanco con un septo estándar de 3,175 mm (0,125 pulg.) de grosor de silicona con revestimiento de PTFE
  • Septo unido permanentemente al tapón para un cierre seguro
  • Compatibles directamente con automatización
  • Tapones acoplados a viales
  • Embalaje a granel: 100/caja
Incluye: Economy
Viales certificados:
  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de orgánicos volátiles.
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en la caja
  • Envase de cartón con divisor para amortiguar y proteger los viales durante el envío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial transparente para VOA
Diámetro exterior (imperial) 1,1 in, 28 mm
Color Transparente
Material Vidrio (tipo 1)
Volumen (métrico) 40 ml
Septo PTFE-lined Silicone
Altura (imperial) 3,75 in
Nivel contenedores
N.º por caja 100
Tapones de repuesto ND
Volumen (imperial) 1 oz
Volumen total (métrico) 40 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón con septum unido
Cantidad 100 cajas
Grosor (métrico) 3,17 mm
Tamaño del tapón 24-414
Para utilizar con (equipo) Análisis de orgánicos volátiles
Certificaciones/conformidad Los viales procesados y certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de orgánicos volátiles; se fabrica con un sistema de gestión de calidad certificada ISO.
Altura (métrico) 95 mm
Tipo de producto Vial