Learn More
Cole-Parmer™ Unidad económica
Código de producto. 15229159 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
150 a 4000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad Tamaño de la unidad
15229159 150 a 4000 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 15229159 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0700390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2675.00€
    2025.68€ / paquete de 1
    Ahorro 649.32€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Información de órdenes
Intervalo de temperatura métrica
Especificaciones
Requisitos eléctricos De 0 a 24 VCC
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 40 °C
Tipo de motor Cepillo PM, TENV
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 4°C
Altura global (métrico) 7,6 cm
Longitud global (métrico) 10,1 cm
Anchura global (métrico) 7,6 cm
Velocidad 150 a 4000 rpm