Learn More
Econazol, TRC
Código de producto. 30371195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371195 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30371195 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE326003250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Econazole
CAS 27220-47-9
Fórmula molecular C18 H15 Cl3 N2 O
Cantidad 250 mg
Sinónimo Econazole, 1-[(2RS)-2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole, 1H-Imidazole, 1-[2-[(4-chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-, Imidazole, 1-[2,4-dichloro-β-[(p-chlorobenzyl)oxy]phenethyl]- (8CI), (±)-Econazole, 1-[2,4-Dichloro-β-[(p-chlorobenzyl)oxy]phenethyl]imidazole, Econazole, NSC 187789
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15Cl3N2O/c19-14-3-1-13(2-4-14)11-24-18(10-23-8-7-22-12-23)16-6-5-15(20)9-17(16)21/h1-9,12,18H,10-11H2
SMILES Clc1ccc(COC(Cn2ccnc2)c3ccc(Cl)cc3Cl)cc1
Nombre IUPAC 1-[2-[(4-clorofenil)metoxi]-2-(2,4-diclorofenil)etil]imidazol
Peso molecular (g/mol) 381.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.025