Learn More
Nitrato de econazol, TRC
Código de producto. 30369856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30369856 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30369856 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE326000500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Econazole Nitrate
CAS 24169-02-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18 H15 Cl3 N2 O . H N O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo Econazole Nitrate, 1-[(2RS)-2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate, Miconazole Nitrate Imp. B (EP) as Nitrate, (±)-1-[2-[(4-Chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole mononitrate, 1-[2,4-Dichloro-β-[(p-chlorobenzyl)oxy]phenethyl]imidazole mononitrate, (±)-Econazole nitrate, 1-[2-(4-Chlorobenzyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole nitrate, Econazole nitrate, Ecostatin, Epi-Pevaryl, Gyno-Pevaril, Gynoryl, Ifenec, Micofugal, Micogin, NSC 243115, Palavale, Pargin, Pevaryl, R 14827, SQ 13050, Spectazole
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15Cl3N2O.HNO3/c19-14-3-1-13(2-4-14)11-24-18(10-23-8-7-22-12-23)16-6-5-15(20)9-17(16)21;2-1(3)4/h1-9,12,18H,10-11H2;(H,2,3,4)
SMILES O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(COC(Cn2ccnc2)c3ccc(Cl)cc3Cl)cc1
Nombre IUPAC 1-[2-[(4-clorofenil)metoxi]-2-(2,4-diclorofenil)etil]imidazol;ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 444.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.0206
Porcentaje de pureza >95