Learn More
Econazol, LoGiCal
Código de producto. 30463105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463105 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463105 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3432.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Econazole
CAS 27220-47-9
Nombres de analitos o componentes Econazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H15 Cl3 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Econazole, 1-[(2RS)-2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole, 1H-Imidazole, 1-[2-[(4-chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-, NSC 187789, Imidazole, 1-[2,4-dichloro-beta-[(p-chlorobenzyl)oxy]phenethyl]- (8CI), (+/-)-Econazole, 1-[2,4-Dichloro-beta-[(p-chlorobenzyl)oxy]phenethyl]imidazole
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15Cl3N2O/c19-14-3-1-13(2-4-14)11-24-18(10-23-8-7-22-12-23)16-6-5-15(20)9-17(16)21/h1-9,12,18H,10-11H2
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Clc1ccc(COC(Cn2ccnc2)c3ccc(Cl)cc3Cl)cc1
Nombre IUPAC 1-[2-[(4-clorofenil)metoxi]-2-(2,4-diclorofenil)etil]imidazol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 381.68
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 380,025 g/mol