Learn More
Econazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15550584 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15550584 25 g 25 g
15540584 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15550584 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458630250
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27220-47-9
Fórmula molecular C18H15Cl3N2O
Peso molecular (g/mol) 381.68
Número MDL MFCD00800993,MFCD00058160 (.HNO3)
Clave InChI LEZWWPYKPKIXLL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo econazole, ecostatin, econazolum, pevaryl, gyno-pevaryl, econazol, palavale, spectazole, +--econazole, ecostatin cream
PubChem CID 3198
ChEBI CHEBI:82873
Nombre IUPAC 1-[2-[(4-clorofenil)metoxi]-2-(2,4-diclorofenil)etil]imidazol
SMILES ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=C(Cl)C=C(Cl)C=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Econazole
Punto de fusión 91.0°C to 94.0°C
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 60°C, 4 h)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in hot methanol, slightly soluble in ethanol, insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.68
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Econazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.