Learn More
Líquido EcoLume LC, MP Biomedicals
Código de producto. 15732252 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 gal
4 x 3,79 l (1 galón)
Tamaño de la unidad:
15.14 litro
3.79 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15732252 4 x 3,79 l (1 galón) 15.14 litro
15722252 1 gal 3.79 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15732252 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0188247004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    883.00€
    841.05€ / 15.14 litros
    Ahorro 41.95€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Cócteles de centelleo líquido; EcoLume; MP Biomedical; biodegradable
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Liquid Scintillation Cocktails
Cantidad 4 x 3,79 l (1 galón)