Learn More
Líquido EcoLume LC, MP Biomedicals
Código de producto. 15722252 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 gal.
4 x 1 gal.
Tamaño de la unidad:
15.14 litro
3.79 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15722252 1 gal. 3.79 litro
15732252 4 x 1 gal. 15.14 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15722252 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0188247001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00€
    327.60€ / 3.79 litros
    Ahorro 16.40€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cócteles de centelleo líquido; EcoLume; MP Biomedical; biodegradable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Liquid Scintillation Cocktails
Cantidad 1 gal.
compliance-icons
Nombre del producto
  • EcoLume Liquid Scintillation Fluid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethoxylated nonylphenol, phenylxylyethane-PXE