Descripción
Velp Scientifica ECODryBlock es un calentador moderno y versátil de bloque seco diseñado para un control preciso de la temperatura y para trabajos de trabajo flexibles en el laboratorio.
Características principales
- Interfaz moderna e intuitiva con un motor de 7 in. ControlPad con pantalla táctil capacitiva y una superficie de vidrio resistente a productos químicos y duradera.
- Configuración flexible: un Control Pad puede gestionar hasta dos módulos de calefacción, cada uno con capacidad para hasta dos bloques de aluminio (95 x 76 x 51 mm).
- Control independiente de la temperatura (hasta 165 °C) y temporizadores para cada módulo.
- Amplia selección de bloques de aluminio intercambiables adecuados para diversos viales, tubos y cubetas.
- La tapa transparente opcional crea una chaqueta de aire caliente, minimizando la pérdida de calor y asegurando una distribución uniforme de la temperatura.
- Las sondas externas Pt100 y Pt1000 permiten un monitoreo y control precisos de la temperatura directamente en el bloque o recipiente de muestra.
Aplicaciones
- Extracción y purificación de ADN/ARN
- Reacciones enzimáticas
- Activación de cultivos celulares
- Desnaturalización del ADN y proteínas
- Preparación del ensayo y pruebas clínicas
- Determinación del punto de fusión y ebullición
- Pruebas de medios de cultivo
- Otros protocolos analíticos
Accesorio necesario
- La unidad debe adquirirse con bloques.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, UKCA |
| Tipo de controlador | Panel de control |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 5 °C a 165 °C |
| Tipo | Termobloque |
| Pantalla | Digital |
| N.º de bloques | 2 (vendido por separado) |
| Exactitud de temperatura | 0,5 °C |
| Estabilidad de la temperatura | ±0,2 °C a 37 °C, ±0,4 °C a 60 °C, ±0,5 °C a 165 °C |
| Uniformidad de temperatura | ±0,2 °C a 37 °C, ±0,4 °C a 60 °C, ±0,5 °C a 165 °C |
| Mostrar más |