Learn More
Thermo Scientific™ Eco32I (EcoRV) (10 U/μL)
Código de producto. 10369529 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2000 U
4000 unidades
5 x 2.000 unidades
Tamaño de la unidad:
2000 unidades
4000 unidades
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10369529 2000 U 2000 unidades
11873823 5 x 2.000 unidades paquete de 5
10829180 4000 unidades 4000 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10369529 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ER0301
La enzima de restricción Eco32 I (EcoRV) reconoce los sitios de GAT^ATC y corta mejor a 37 °C en tampón R (isosquizómeros: EcoRV).
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior – Control de calidad estricto y proceso de fabricación líder del sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Aplicaciones
  • Clonación molecular
  • Mapas de sitios de restricción
  • Genotipado
  • Southern blot
  • Polimorfismo en la longitud de fragmentos de restricción (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Temperatura de la incubadora 37 °C
Cantidad 2000 U
Tipo de producto Eco32I (EcoRV)