Descripción
- Control electrónico de temperatura
- Regulación de temperatura de ambiente a 165°C
- El tiempo de análisis se puede configurar de 1 a 999minutos o continuo
- Procesa hasta 14 tubos de ensayo de 16 mm
- Además de 2 tubos de ensayo de 22 mm de forma simultánea
- La pantalla LCD de cuenta atrás muestra la temperatura y el tiempo restante
- Análisis de COD en solo 30 minutos a 160°C
- Los tubos de 16 mm de diámetro minimizan el consumo de reactivos
- Parada automática al final del ciclo
- Señales acústicas, p. ej., durante la parada
- La cubierta antisalpicaduras protege al usuario
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, Certificado CB, cNEMKOus |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de demanda química de oxígeno |
| Nº de pruebas | 16 |
| temp | El temporizador se puede configurar de 1 a 199 minutos o continuo |
| Método de prueba | DQO |
| Tipo | 230 V / 50-60 Hz |