Learn More
Uvex™ Bata de laboratorio de algodón 100 % para mujer Eco, ajuste normal
Código de producto. p-7236936 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15328742 XS cada uno
15338742 Pequeño cada uno
15348742 Mediano cada uno
15358742 Grande cada uno
15368742 Extra grande cada uno
15378742 XXL cada uno
15388742 XXXL cada uno
15398742 XXXXL cada uno
15308752 5X-Grande cada uno
15318752 XXXXXXL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 15328742 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 8150901
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Bata de laboratorio Eco para mujer ideal para el trabajo diario y adecuado para el lavado industrial.Cuenta con un ajuste ligeramente a medida y varios bolsillos para un almacenamiento cómodo.
  • Ideal para el trabajo diario y adecuado para el lavado industrial.
  • Bolsillos en ambos lados con un bolsillo izquierdo en el pecho para un almacenamiento cómodo
  • Ajuste regular con costuras preformadas
  • Puños ajustables
  • Panel frontal oculto
  • Cuello con solapa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio de uso general
Tamaño XS
Sexo Mujer
Material Algodón
Color Blanco
Tipo de tapón A presión
Estilo de manguito Ajustada con corchetes
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
Resistencia Ninguno
Modelo Normal
N.º de bolsillos 3
Tipo de collarín Solapa
Estilo de manga Longitud completa
Tamaño del tórax (imperial) 36 in
Tamaño del tórax (métrico) 91.4 cm
Longitud (métrico) 105 cm