Descripción
- Ideal para el trabajo diario y adecuado para el lavado industrial.
- Bolsillos en ambos lados con un bolsillo izquierdo en el pecho para un almacenamiento cómodo
- Ajuste regular con costuras preformadas
- Puños ajustables
- Panel frontal oculto
- Cuello con solapa
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bata de laboratorio de uso general |
| Tamaño | XXXXXXL |
| Sexo | Mujer |
| Material | Algodón |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | A presión |
| Estilo de manguito | Ajustada con corchetes |
| Desechables | Reutilizables |
| Esterilidad | No estéril |
| Resistencia | Ninguno |
| Mostrar más |