Learn More
Sharpsguard™ Recipiente para residuos ecológicos con extractor de agujas
Código de producto. 17714844
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17714844 Naranja cada uno
17724844 Amarillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 17714844 Proveedor Sharpsguard™ N.º de proveedor DD442NROLR
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Los nuevos recipientes Sharpsguard™ eco, fabricados con al menos un 40 % de plástico reciclado, se utilizan para la eliminación de objetos punzantes que no se han visto contaminados por medicamentos.
  • Sharpsguard™ eco 0.5 con extractor de agujas, es ideal para trabajadores del sector sanitario, y se puede instalar fácilmente en un compartimento para bolsas o guantes.
  • Este recipiente ya se suministra con la tapa montada. En la etiqueta se pueden encontrar detalles sobre cómo bloquear el recipiente y mantener seguros a los usuarios y el contenido.
  • Mientras estén en uso, los recipientes deben colocarse de forma segura utilizando la placa base 0,5 de nuestra gama POUDS™.
  • Aparte de una diferencia en el tono del color y una «R» añadida al final del código del producto, no hay diferencia en la gama segura y fácil de usar que conoce y en la que confía.
  • Este recipiente se utiliza para su eliminación mediante incineración u otro proceso autorizado, y está diseñado para la consignación de residuos clasificados por códigos EWC: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,4 L
Color Naranja
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 79 x 45 x 206 mm
Tamaño de abertura (métrico) 26 x 30 mm
Peso (métrico) 88 g
Incluye Extractor de agujas