Learn More
Gilac™ Cubo de basura ecológico y tapa
Código de producto. 30245689
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
52 L
83 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
30245689 83 L cada uno
30245685 52 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30245689 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G613641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.41€
    26.84€ / paquete de 1
    Ahorro 6.57€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Papelera de calle de gran tamaño con tapa antiderrame fabricada en polietileno reciclado. Contenedor muy resistente con 2 asas para un fácil manejo y 4 ganchos de bloqueo para asegurar la tapa.
  • Papelera de calle grande con tapa antiderrames fabricada con polietileno reciclado
  • Contenedor muy resistente con 2 asas para un fácil manejo y 4 ganchos de bloqueo para asegurar la tapa.
  • Apilable sin tapa, es ideal como contenedor de basura para exterior.
  • Este contenedor, fabricado en Francia, tiene un diseño ecosostenible.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 83 L
Color Negro
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de producto Cubo de residuos