Learn More
Brannan™ Termómetro de laboratorio de inmersión total ECO-therm™
Descripción
- Sustituto ideal para termómetros de mercurio de uso general
- Relleno verde brillante sobre un fondo blanco para una resolución y claridad excelentes
- Cada termómetro está equipado con un tapón de cierre sin rosca
- La tapa tiene una anilla integral para facilitar la suspensión del termómetro
- Los termómetros se suministran en un embalaje protector de PVC
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Uso general |
| Tipo de inmersión | inmersión total |
| Incluye | Tapón de cierre sin rosca con anilla, tubo de plástico protector |
| Longitud (métrico) | 305 mm |
| Material | Vidrio |
| Modelo | ECO-therm™ |
| Relleno del termómetro | Alcohol verde |
| Tipo de producto | Termómetro de laboratorio |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -35 °C a +50 °C |
| Exactitud | ± 1,5 °C |
| Mostrar más |