Learn More
Sharpsguard™ Recipiente para residuos eco theater
Código de producto. 17724864
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Naranja
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
17724864 Naranja paquete de 4
17734864 Amarillo paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17724864 Proveedor Sharpsguard™ N.º de proveedor DD540OLR
Equipe su laboratorio
Usar código promocional 28007
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los nuevos recipientes Sharpsguard™ eco, fabricados con al menos un 40 % de plástico reciclado, se utilizan para la eliminación de objetos punzantes que no se han visto contaminados por medicamentos.
  • Sharpsguard™ theater+ se ha diseñado para utilizarse en posición vertical para facilitar la eliminación de instrumentos largos, como grapadoras y drenajes torácicos.
  • Es ideal para teatros, áreas médicas de cuidados intensivos y departamentos de rayos X.
  • Tiene un cierre temporal para uso intermedio y un cierre permanente seguro para un transporte seguro.
  • Este recipiente se suministra con la base y la tapa por separado. En la etiqueta se pueden encontrar detalles sobre cómo bloquear el recipiente y mantener seguros a los usuarios y el contenido.
  • Está diseñado para adaptarse de forma segura a nuestros soportes móviles POUDS™.
  • Este recipiente se utiliza para su eliminación mediante incineración u otro proceso autorizado, y está diseñado para la consignación de residuos clasificados por códigos EWC: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Sharpsguard, Eco, naranja, Theater, quirófano, recipiente para residuos, eliminación
Especificaciones
Capacidad (métrico) 32 L
Color Naranja
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 307 x 291 x 710 mm
Cantidad 4/paq.
Peso (métrico) 1729 g