Learn More
Notrax Alfombrilla antifatiga resistente con absorbente ECO Stance™
Código de producto. 17732238
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
157 x 87 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17732238 157 x 87 cm cada uno
1 options
Código de producto. 17732238 Proveedor Notrax N.º de proveedor 585S0035BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.09€
    223.06€ / paquete de 1
    Ahorro 52.03€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Alfombrillas antifatiga diseñadas para su uso combinado con un absorbente. Gran ergonomía derivada de una plataforma de trabajo de 12,7 mm de grosor con un diseño de burbujas y bolsas de aire moldeadas por debajo que proporcionan flotabilidad para el aliv
  • Alfombrillas antifatiga diseñadas para su uso combinado con un absorbente
  • Las rampas de los cuatro lados se levantan para formar una bandeja de soporte alrededor de la alfombrilla
  • La superficie rugosa de las «pinzas» evita que el absorbente cambie
  • Fabricada con un compuesto de caucho de nitrilo de alta calidad resistente a la mayoría de los aceites industriales y diseñado para ofrecer una larga vida útil
  • Sin cambios
  • Sin silicona, por lo que es segura para las instalaciones de pintado de vehículos
  • Gran ergonomía derivada de la plataforma de trabajo de
  • 12,7 mm de grosor con un diseño de burbujas y bolsas de aire moldeadas por debajo que proporcionan flotabilidad para el alivio básico de la fatiga
  • Compuesto de caucho de nitrilo, resistente a la mayoría de aceites industriales
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 157 x 87 cm
Color Negro
Longitud (imperial) 5,2 ft
Longitud (métrico) 157 cm
Material Caucho de nitrilo
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 87 cm