Learn More
Gilac™ Cubo de basura con pedal ecológico y tapa
Código de producto. 30245708
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
60 L
80 L
120 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
30245708 60 L cada uno
30245707 120 L cada uno
30245713 80 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30245708 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G618021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.39€
    78.80€ / paquete de 1
    Ahorro 24.59€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Un contenedor de pedal económico, ligero y fácil de mover gracias a sus ruedas. Clásico y universal con su forma rectangular y color blanco, es ideal para equipar una cocina profesional.
Un contenedor de pedal económico, ligero y fácil de mover gracias a sus ruedas. Clásico y universal con su forma rectangular y color blanco, es ideal para equipar una cocina profesional.
  • Montado sobre ruedas de plástico para facilitar su movimiento.
  • Mango recto para un fácil manejo.
  • Para uso en interiores
  • paredes opacas
  • La tapa blanca se abre con un pedal para evitar cualquier contaminación.
  • Cumple con las normas HACCP
  • Estructura y ruedas fabricadas en HDPE: un material duradero y resistente a la oxidación.
  • Alta resistencia tanto a bajas temperaturas (hasta -40 °C) como a altas temperaturas (hasta +90 °C)
  • Fácil de limpiar con chorro de agua.
  • Entregado en piezas, con instrucciones de montaje.
  • 100% reciclable
Especificaciones
Capacidad (imperial) 60 L
Color Blanco
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de producto Cubo de residuos