Learn More
Lauda™ Baño termostático calefactor ECO E 4 S con enchufe CEE7/7
Código de producto. 16822340
Change view
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
16822340 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 16822340
Marca: Lauda™ L001084
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Baño termostático/de circulación con la última tecnología de microprocesador
  • Pantalla LCD gráfica monocromática para la indicación simultánea del valor real/ajustado
  • Navegación por menús fácil de usar en lenguaje sencillo
  • Introducción sencilla mediante cursor y teclas programables
  • Tecla Tmax adicional para protección contra el exceso de temperatura
  • Regulador continuo totalmente electrónico con acción PID
  • Seguridad de clase III para el funcionamiento con líquidos inflamables y no inflamables
  • Corte por exceso de temperatura ajustable a través del menú
  • Bomba Vario con seis niveles de rendimiento ajustables
  • Control sencillo del caudal entre circulación interna y externa durante el funcionamiento sin contacto con el baño
  • Interfaz USB de serie
  • Actualizable con módulo de interfaz (analógico, de contacto, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
  • Actualizable con el módulo Pt 100/LiBus para control externo y control remoto mediante
  • consola de comandos
  • Programador integrado, un programa con máx. 20 segmentos
  • Conectores de bomba con boquillas de plástico de 13 mm de serie
  • Recipiente de baño de acero inoxidable con válvula de drenaje
  • Serpentín de refrigeración de serie
  • Características técnicas:
    • Intervalo de temperatura de trabajo: De 20 a 200 °C
    • Intervalo de temperatura ambiente De 5 a 40 °C
    • Estabilidad de la temperatura: 0,01 ± K
    • Potencia máx. del calentador: 2 kW
    • Consumo máx. de energía: 2,1 kW
    • Consumo de energía: 10 A
    • Presión máx. de la bomba: 0,6 bar
    • Presión máx. del caudal de la bomba: 22 l/min
    • Volumen del baño mín./máx.: 3/3,5 l
    • Tamaño del baño (An x F x Al): 135 x 105 x 150 mm
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 168 x 272 x 376 mm
    • Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
    • Accesorio estándar:
      • Una cubierta de baño, un tapón de cierre
  • Especificaciones
    Tensión 230 V