Learn More
Skytec™ Guantes de bronce ecológico
Código de producto. 30274563 Tienda Skytec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
5 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30274563 Grande 5 pares
30274611 Pequeño 5 pares
30274599 Medio 5 pares
30274537 XL 5 pares
30274638 2XL 5 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30274563 Proveedor Skytec™ N.º de proveedor SKG00052EH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.36€
    34.72€ / 5 pares
    Ahorro 10.64€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Un guante térmico muy flexible con materiales reciclados. PET Forro y revestimiento de nudillos de espuma de nitrilo para trabajar en condiciones aceitosas y húmedas. Compatible con pantallas táctiles y 360 grados° Tratamiento repelente al agua.
  • Guante aislante con forro de poliéster reciclado
  • Forro suave y ligero fabricado con 50% poliéster reciclado y 50% poliéster virgen.
  • El revestimiento de espuma de nitrilo flexible y duradero en los nudillos garantiza un agarre seguro en condiciones húmedas y aceitosas.
  • El revestimiento interior de acrílico ligero proporciona aislamiento térmico.
  • 360° Tratamiento repelente al agua para proteger de los líquidos.
  • Capacidades de pantalla táctil para permitir el uso con dispositivos de pantalla
  • Forro ajustado para una experiencia de uso cómoda.
  • La muñeca elástica proporciona un ajuste seguro.
  • Certificado RCS (Estándar de Reclamo Reciclado)
  • 1 par = 1 500 mL (PET ) botella de plástico
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Corte A2, EN 388:2016 + A1:2018 3331B, EN 21420:2020
Estructura Tejido sin costuras
Coating Material Espuma de nitrilo
Color Verde, Negro
Acabado exterior Áspero
Hand Ambidiestro
Material Poliéster
Tipo de producto Guantes aislantes
Tamaño Grande
Material de revestimiento Acrílico
Longitud (métrico) 260 mm