Learn More
- Home
- Products
- Gradillas
- Gradillas para usos especiales
- Tenak™ Eco AluRack para congelador vertical, para placas de microtitulación, altura de estante de 45 mm
Tenak™ Eco AluRack para congelador vertical, para placas de microtitulación, altura de estante de 45 mm
Código de producto. 12428260 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Placas de microtitulación
Placas de microtitulación (21)
Placas de microtitulación (24)
Placas de microtitulación (25)
Placas de microtitulación (28)
Placas de microtitulación (35)
Placas de microtitulación (36)
Placas de microtitulación (42)
Placas de microtitulación (48)
Placas de microtitulación (49)
matriz, red, conjunto:
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 7
5 x 4
5 x 5
5 x 6
5 x 7
6 x 4
6 x 5
6 x 6
6 x 7
7 x 5
7 x 6
7 x 7
8 x 5
8 x 6
Förpackningsstorlek:
cada uno
21 product options available for selection
| Produktkod. | Admite | matriz, red, conjunto | unitSize |
|---|---|---|---|
| 12428260 | Placas de microtitulación (36) | 6 x 6 | cada uno |
| 12408220 | Placas de microtitulación (24) | 6 x 4 | cada uno |
| 12408240 | Placas de microtitulación | 6 x 5 | cada uno |
| 12408280 | Placas de microtitulación (21) | 3 x 7 | cada uno |
| 12418240 | Placas de microtitulación (35) | 7 x 5 | cada uno |
| 12418280 | Placas de microtitulación (28) | 4 x 7 | cada uno |
| 12428240 | Placas de microtitulación | 8 x 5 | cada uno |
| 12428280 | Placas de microtitulación (35) | 5 x 7 | cada uno |
| 12438280 | Placas de microtitulación (42) | 6 x 7 | cada uno |
| 12448280 | Placas de microtitulación (49) | 7 x 7 | cada uno |
| 12478210 | Placas de microtitulación | 3 x 4 | cada uno |
| 12478230 | Placas de microtitulación | 3 x 5 | cada uno |
| 12488210 | Placas de microtitulación | 4 x 4 | cada uno |
| 12488230 | Placas de microtitulación | 4 x 5 | cada uno |
| 12498210 | Placas de microtitulación | 5 x 4 | cada uno |
| 12498230 | Placas de microtitulación (25) | 5 x 5 | cada uno |
| 12408260 | Placas de microtitulación (24) | 4 x 6 | cada uno |
| 12418260 | Placas de microtitulación | 5 x 6 | cada uno |
| 12438260 | Placas de microtitulación (42) | 7 x 6 | cada uno |
| 12498250 | Placas de microtitulación | 3 x 6 | cada uno |
| 15270464 | Placas de microtitulación (48) | 8 x 6 | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
12428260
Leverantör
Tenak™
Leverantörsnummer
TE15546
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Para uso en congeladores verticales
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Fabricada en aluminio
Specifikationer
Specifikationer
| Admite | Placas de microtitulación (36) |
| Material | Aluminio |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 540 x 135 x 279 mm |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| matriz, red, conjunto | 6 x 6 |
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?