Learn More
- Home
- Products
- Gradillas
- Gradillas para usos especiales
- Tenak™ Eco AluRack para congelador vertical, para placas de microtitulación, altura de estante de 45 mm
Tenak™ Eco AluRack para congelador vertical, para placas de microtitulación, altura de estante de 45 mm
Código de producto. 12408220 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Placas de microtitulación
Placas de microtitulación (21)
Placas de microtitulación (24)
Placas de microtitulación (25)
Placas de microtitulación (28)
Placas de microtitulación (35)
Placas de microtitulación (36)
Placas de microtitulación (42)
Placas de microtitulación (48)
Placas de microtitulación (49)
matriz, red, conjunto:
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 7
5 x 4
5 x 5
5 x 6
5 x 7
6 x 4
6 x 5
6 x 6
6 x 7
7 x 5
7 x 6
7 x 7
8 x 5
8 x 6
Tamaño de la unidad:
cada uno
21 product options available for selection
| Código de producto. | Admite | matriz, red, conjunto | unitSize |
|---|---|---|---|
| 12408220 | Placas de microtitulación (24) | 6 x 4 | cada uno |
| 12408240 | Placas de microtitulación | 6 x 5 | cada uno |
| 12408280 | Placas de microtitulación (21) | 3 x 7 | cada uno |
| 12418240 | Placas de microtitulación (35) | 7 x 5 | cada uno |
| 12418280 | Placas de microtitulación (28) | 4 x 7 | cada uno |
| 12428240 | Placas de microtitulación | 8 x 5 | cada uno |
| 12428280 | Placas de microtitulación (35) | 5 x 7 | cada uno |
| 12438280 | Placas de microtitulación (42) | 6 x 7 | cada uno |
| 12448280 | Placas de microtitulación (49) | 7 x 7 | cada uno |
| 12478210 | Placas de microtitulación | 3 x 4 | cada uno |
| 12478230 | Placas de microtitulación | 3 x 5 | cada uno |
| 12488210 | Placas de microtitulación | 4 x 4 | cada uno |
| 12488230 | Placas de microtitulación | 4 x 5 | cada uno |
| 12498210 | Placas de microtitulación | 5 x 4 | cada uno |
| 12498230 | Placas de microtitulación (25) | 5 x 5 | cada uno |
| 12408260 | Placas de microtitulación (24) | 4 x 6 | cada uno |
| 12418260 | Placas de microtitulación | 5 x 6 | cada uno |
| 12428260 | Placas de microtitulación (36) | 6 x 6 | cada uno |
| 12438260 | Placas de microtitulación (42) | 7 x 6 | cada uno |
| 12498250 | Placas de microtitulación | 3 x 6 | cada uno |
| 15270464 | Placas de microtitulación (48) | 8 x 6 | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
12408220
Proveedor
Tenak™
N.º de proveedor
TE15426
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para uso en congeladores verticales
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Fabricada en aluminio
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Placas de microtitulación (24) |
| Material | Aluminio |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 360 x 135 x 279 mm |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| matriz, red, conjunto | 6 x 4 |