Descripción
- Fabricadas en aluminio resistente al agua de mar
- Cabe en cualquier congelador y se puede utilizar con todas las cajas de crioconservación estándar
- Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
- Sin cajas de cartón
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Resistente al agua de mar |
| Admite | Cajas |
| Material | Aluminio |
| Posiciones | 5 |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores horizontales |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 140 x 140 x 280 mm |
| Altura (métrico) | 50 mm (caja) |