Learn More
Sharpsguard™ Recipiente para residuos eco 7
Código de producto. 17784844
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17784844 Naranja cada uno
17794844 Amarillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17784844 Proveedor Sharpsguard™ N.º de proveedor DD473OLR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.26€
    3.32€ / paquete de 1
    Ahorro 0.94€
    22% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
El nuevo recipiente Sharpsguard™ eco 7, fabricado con al menos un 40 % de plástico reciclado, se utiliza para la eliminación de objetos punzantes que no se han visto contaminados por medicamentos, pero no citotóxicos
  • Sharpsguard™ eco 7 es un recipiente multiuso con un mango de cubeta resistente para facilitar el transporte.
  • Este recipiente se suministra con la base y la tapa por separado. En la etiqueta se pueden encontrar detalles sobre cómo bloquear el recipiente y mantener seguros a los usuarios y el contenido.
  • Está diseñado para adaptarse de forma segura a nuestra gama de soportes POUDS™.
  • Este recipiente se utiliza para su eliminación mediante incineración u otro proceso autorizado, y está diseñado para la consignación de residuos clasificados por códigos EWC: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-08.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5,80 L
Diámetro exterior (métrico) 248 mm
Color Naranja
Altura (métrico) 207 mm
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 447 g
Para utilizar con (aplicación) Eliminación por incineración
Para utilizar con (equipo) Gama de soportes POUDS™