Learn More
Velp Scientifica™ Tubos de pruebas de COD ECO 6, paquete de 3
Código de producto. 17129170 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
200 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17129170 200 mL paquete de 3
1 options
Código de producto. 17129170 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor A00000145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.60€
    77.50€ / paquete de 3
    Ahorro 17.10€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Tubo de ensayo para COD Velp Scientifica™ ECO 6 para uso con termorreactor ECO 6.
  • Para utilizar con el termorreactor ECO 6
Especificaciones
Volumen (métrico) 200 mL
Formato Tubo de ensayo
Incluye NS 29/32
Cantidad 3 tubos
Diámetro exterior (métrico) 42 mm