Learn More
PCRmax Sistema de qPCR Eco 48 en tiempo real de 48 pocillos
Descripción
El PCRmax sistema de PCR en tiempo real Eco48 es un ciclador térmico en tiempo real de alta especificación y precio económico que permite una placa única de PCR de polipropileno de 48 pozos utilizando la misma geometría que las placas estándar de 384 pozos, pero solo con un octavo de tamaño. Esto permite a los usuarios reducir drásticamente los volúmenes de reactivos qPCR en comparación con los instrumentos tradicionales de 96 pozos, al tiempo que produce una señal de fluorescencia fuerte. Minimizar el tamaño de la placa también mejora significativamente la uniformidad térmica. Se valida un volumen mínimo de 5 μL, reduciendo a la mitad los costes de los reactivos y haciendo un uso más eficiente de las muestras de ADN plantilla costosas y difíciles de conseguir.
El sistema Eco48, fácil de usar, viene con dos programas distintos. Eco Control controla la configuración y las ejecuciones experimentales de las unidades, mientras que Eco Study es el paquete de análisis. El software Eco48 es licenciado abierto y cumple con MIQE, así que puedes instalarlo en tantos PCs como quieras.
- El software de licencia abierta compatible con MIQE resulta fiable a la hora de publicar datos
- Eco48 permite un análisis de multiplexing sencillo con hasta cuatro tintes a la vez
- El ciclo rápido permite realizar varios experimentos al día, todo a un precio económico
- Eco48 es una plataforma abierta y puede utilizar cualquier reactivo de química, colorante o PCR
- El sistema Eco 48 supervisa la recopilación de datos en tiempo real, lo que permite a los investigadores acceder inmediatamente a la viabilidad de la ejecución
- La sencilla interfaz permite a los investigadores ver fácilmente el diagrama de amplificación, el análisis de la curva de fusión y los resultados analizados, incluidos los valores Cq, la eficacia de la PCR, la interceptación R2 e Y
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de bloque | Basado en Peltier |
| Exactitud térmica | ±0,25 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 30 a 100 °C |
| Contenido y almacenamiento | Base de placas, 48 placas de pocillos y juntas |
| Uniformidad térmica | ±0,1 °C |
| Velocidad de reacción | Tiempo de ejecución estándar 40 min |
| Tensión | 100 - 240 V |
| Tipo de pantalla | Interfaz de PC o portátil |
| Descripción | Bloque de plata/oro hueco patentado |
| Velocidad máx. de calentamiento ( bloque térmico) | 5,5 °C/s |