Learn More
Sharpsguard™ Recipiente para residuos eco 3.75
Código de producto. 17714854
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
17714854 Naranja cada uno
17724854 Amarillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17714854 Proveedor Sharpsguard™ N.º de proveedor DD474OLR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El nuevo recipiente Sharpsguard™ eco 3.75, fabricado con al menos un 40 % de plástico reciclado, se utiliza para la eliminación de objetos punzantes que no se han visto contaminados por medicamentos.
  • Sharpsguard™ eco 3,75 es un recipiente ideal para objetos punzantes de uso general que proporciona capacidad máxima en el espacio de trabajo mínimo.
  • Este recipiente se suministra con la base y la tapa por separado. En la etiqueta se pueden encontrar detalles sobre cómo bloquear el recipiente y mantener seguros a los usuarios y el contenido.
  • Está diseñado para adaptarse de forma segura a nuestra gama de soportes POUDS™.
  • Este recipiente se utiliza para su eliminación mediante incineración u otro proceso autorizado, y está diseñado para la consignación de residuos clasificados por códigos EWC: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2,98 L
Diámetro exterior (métrico) 176 mm
Color Naranja
Altura (métrico) 221 mm
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 291 g