Learn More
Sharpsguard™ Recipiente para residuos eco 2.5
Código de producto. 17764844
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17764844 Naranja cada uno
17774844 Amarillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17764844 Proveedor Sharpsguard™ N.º de proveedor DD472OLR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.80€
    2.34€ / paquete de 1
    Ahorro 27.46€
    92% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Los nuevos recipientes Sharpsguard™ eco, fabricados con al menos un 40 % de plástico reciclado, se utilizan para la eliminación de objetos punzantes que no se han visto contaminados por medicamentos.
  • Sharpsguard™ eco 2,5 es un recipiente ideal para objetos punzantes de uso general que proporciona capacidad máxima en el espacio de trabajo mínimo.
  • Este recipiente se suministra con la base y la tapa por separado. En la etiqueta se pueden encontrar detalles sobre cómo bloquear el recipiente y mantener seguros a los usuarios y el contenido.
  • Está diseñado para adaptarse de forma segura a nuestra gama de bandejas POUDS™.
  • Este recipiente se utiliza para su eliminación mediante incineración u otro proceso autorizado, y está diseñado para la consignación de residuos clasificados por códigos EWC: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2,21 L
Diámetro exterior (métrico) 176 mm
Color Naranja
Altura (métrico) 166 mm
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 232 g