Learn More
Sharpsguard™ Recipiente para residuos eco 11.5
Descripción
- Sharpsguard™ eco 11,5 es un recipiente multiuso con un mango de cubeta resistente para facilitar el transporte. Una abertura más amplia permite la inserción sencilla de elementos más grandes.
- Este recipiente se suministra con la base y la tapa por separado. En la etiqueta se pueden encontrar detalles sobre cómo bloquear el recipiente y mantener seguros a los usuarios y el contenido.
- Está diseñado para adaptarse de forma segura a nuestros soportes móviles POUDS™ y a nuestra gama de soportes.
- Este recipiente se utiliza para su eliminación mediante incineración u otro proceso autorizado, y está diseñado para la consignación de residuos clasificados por códigos EWC: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-0
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 9,27 L |
| Diámetro exterior (métrico) | 275 mm |
| Color | Naranja |
| Altura (métrico) | 249 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Peso (métrico) | 622 g |