Learn More
BTX™ Solo generador ECM™ 830
Código de producto. 15868451
Cambiar vista
Click to view available options
Capacitance (HV Mode):
85 μF
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacitance (HV Mode) Tamaño de la unidad
15868451 85 μF cada uno
1 options
Código de producto. 15868451 Proveedor BTX™ N.º de proveedor 450662
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13818.48€
    11066.40€ / paquete de 1
    Ahorro 2752.08€
    19% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
ECM™ Generador 830 para ECM™ El electroporador de onda cuadrada 830 es ideal para la transfección de células y tejidos de mamíferos.
Especificaciones:
  • Ajustes amplios y precisos de tensión, longitud de pulso e intervalo de pulso
  • Protocolos predefinidos para tipos comunes de células y tejidos de mamíferos
  • Capacidad ilimitada para añadir y modificar protocolos definidos por el usuario
  • Registros de datos de los pulsos suministrados y la resistencia de la muestra para el control de calidad y la resolución de problemas
  • Interfaz de pantalla táctil de 7 in de gran tamaño y fácil de usar
  • Múltiples capacidades de pulsos, hasta 99 pulsos secuenciales por muestra
  • Disponible en un sistema de alto rendimiento para hasta 96 muestras a la vez
  • Conector: cables de tipo banana positivos y negativos de 4 mm
  • IQ/OQ disponible a pedido, calificación realizada en cubetas
Certifications
Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE
Garantía
2 año
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Transfección de células y tejidos de mamíferos; transformación de algunas bacterias y microorganismos
Para utilizar con (equipo) Cúpula de seguridad para cubetas, Soporte de seguridad para cubetas, Manipulador de placas de electroporación de alto rendimiento HT-100, Manipulador de placas de electroporación automático de alto rendimiento HT-200, BTX Electrodos especiales in vivo
Frecuencia 50/60 Hz
Línea de productos BTX Electroporación
Tipo de producto Electroporador
Tensión De 5 a 3000 V
Intervalo de tensión (modo HV) De 505 a 3000 V (en incrementos de 5 V)
Intervalo de tensión (modo LV) De 5 a 500 V (en incrementos de 1 V)
Descripción ECM Solo generador 830
Pantalla Pantalla táctil en color
Certificaciones/conformidad Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE
Fondo (imperial) 13 in
Fondo (métrico) 33 cm
Altura (imperial) 8,5 in
Altura (métrico) 21,6 cm
Incluye Solo generador
Vida útil Garantía de 2 año
Temperatura de funcionamiento (imperial) 40 °F a 104 °F
Intervalo de números de impulsos De 1 a 99 impulsos/muestra
Intervalo de longitud de impulso De 10 ms a 999 ms
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 4 °C a 40 °C
Humedad relativa 80% máx. cuando funciona a 25 °C
Vataje 35 W (inactivo), 350 W (pulsación)
Peso (imperial) 16 lb
Peso (métrico) 7,3 kg
Anchura (imperial) 11,25 in
Anchura (métrico) 28,6 cm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V CA
Esterilidad No estéril
Capacitance (HV Mode) 85 μF
Capacitance (LV Mode) 3775 μF
Tipo de conexión Cables de conector tipo banana
Charging Time <7 segundos (LV), < 4 segundos (alta tensión)
Interfaz Pantalla táctil, interruptor de pedal
Pulse Form Onda cuadrada
Compatibilidad de alto rendimiento Sí
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o procedimientos clínicos.