Learn More
BTX™ Sistema de electroporación completo ECM™ 830, para cubetas con monitorización
Código de producto. 15818461
Cambiar vista
Click to view available options
Capacitance (HV Mode):
85 μF
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacitance (HV Mode) unitSize
15818461 85 μF cada uno
1 options
Código de producto. 15818461 Proveedor BTX™ N.º de proveedor 450667
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El electroporador de onda cuadrada BTX ECM™ 830 es perfecto para la transfección de células y tejidos de mamíferos.
Características:
  • Ajustes amplios y precisos de tensión, longitud de pulso e intervalo de pulso
  • Protocolos predefinidos para tipos comunes de células y tejidos de mamíferos
  • Capacidad ilimitada para añadir y modificar protocolos definidos por el usuario
  • Registros de datos de los pulsos suministrados y la resistencia de la muestra para el control de calidad y la resolución de problemas
  • Interfaz de pantalla táctil de 7 pulg de gran tamaño y fácil de usar
  • Múltiples capacidades de pulsos, hasta 99 pulsos secuenciales por muestra
  • Disponible en un sistema de alto rendimiento para hasta 96 muestras a la vez
Certifications
Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE
Garantía
2 año
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Transfección de células y tejidos de mamíferos; transformación de algunas bacterias y microorganismos
Para utilizar con (equipo) Cúpula de seguridad para cubetas, soporte de seguridad para cubetas, manipulador de placas de electroporación de alto rendimiento HT-100, manipulador de placas de electroporación de alto rendimiento automático HT-200, electrodos in vivo especializados BTX
Frecuencia 50/60 Hz
Línea de productos BTX Electroporation
Tipo de producto Electroporador
Tensión 5 - 3000V
Intervalo de tensión (modo HV) De 505 a 3000 V en incrementos de 5 V
Intervalo de tensión (modo LV) De 5 a 500 V en incrementos de 1 V
Pantalla Pantalla táctil en color de 88,9 mm (7 pulg.)
Certificaciones/conformidad Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE
Fondo (imperial) 13 in
Fondo (métrico) 33 cm
Altura (imperial) 8,5 in
Altura (métrico) 21,6 cm
Incluye Generador, soporte, cubetas con gradilla, sonda, interfaz, osciloscopio y cables
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 40° a 104 °F
Intervalo de números de impulsos De 1 a 99 impulsos/muestra
Intervalo de longitud de impulso De 10 ms a 999 ms
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 4 °C a 40 °C
Humedad relativa Máximo de 80 % de humedad durante el funcionamiento a 25 °C
Vataje 35 W (inactivo), 350 W (pulsación)
Peso (imperial) 16 lb
Peso (métrico) 7,3 kg
Anchura (imperial) 11,25 in
Anchura (métrico) 28,6 cm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V CA
Esterilidad Non-sterile
Capacitance (HV Mode) 85 μF
Capacitance (LV Mode) 3775 μF
Tipo de conexión Cables de conector tipo banana positivos y negativos de 4 mm
Charging Time LV: <7 s, HV: <4 s
Interfaz Pantalla táctil, interruptor de pedal
Pulse Form Onda cuadrada
Compatibilidad de alto rendimiento Yes
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico, preclínico o procedimientos clínicos.