Learn More
BTX™ Adaptadores de poste cuadrado ECM™ 830 a cables de conector tipo banana (45-0217)
Descripción
- Para su conexión a sistemas de electroporación
- Adaptadores de poste cuadrado
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para conectar un sistema de electrofusión/electroporación a los electrodos y cámaras que se utilizarán para una aplicación particular. |
| Para utilizar con (equipo) | Cables con conector tipo banana 45-0217 |
| Tipo de producto | Adaptadores de poste cuadrado |
| Descripción | Adaptadores de poste cuadrado, rojo y negro, a cables con conector tipo banana 45-0217 |
| Pantalla | LCD |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de conexión | Cables de conector tipo banana |
| Interfaz | Usuario digital |
| Pulse Form | Constante, lineal, no lineal |