Learn More
BTX™ Sistema de electroporación ECM™ 630 completo, con cúpula de seguridad
Código de producto. 15848471
Cambiar vista
Click to view available options
Capacitance (HV Mode):
10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacitance (HV Mode) Tamaño de la unidad
15848471 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF cada uno
1 options
Código de producto. 15848471 Proveedor BTX™ N.º de proveedor 452051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12565.00€
    10795.83€ / paquete de 1
    Ahorro 1769.17€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
ECM™ El sistema completo de electroporación 630 con cúpula de seguridad es ideal para la transformación eficiente de bacterias, levaduras y otros microorganismos.
Especificaciones:
  • ajustes amplios y precisos de tensión, capacitancia y resistencia interna
  • Protocolos predefinidos para tipos comunes de bacterias, levaduras y microorganismos
  • Capacidad ilimitada para añadir y modificar protocolos definidos por el usuario
  • Registros de datos de los pulsos suministrados y la resistencia de la muestra para el control de calidad y la resolución de problemas
  • Interfaz de pantalla táctil de 7 in de gran tamaño y fácil de usar
  • Múltiples capacidades de pulsos de disminución exponencial
  • Disponible en un sistema de alto rendimiento para hasta 96 muestras a la vez
  • Incluye: ECM Generador 630, domo de seguridad, cubetas de 1 mm, 2 mm y 4 mm (paquete de 30, 10 de cada una) y soporte para cubetas 660
  • Conector: cables de tipo banana positivos y negativos de 4 mm
  • IQ/OQ disponible a pedido, calificación realizada en cubetas
Certifications
Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE
Garantía
2 año
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Transformación de bacterias, levaduras, microorganismos; transfección de algunos tipos de células de mamíferos
Para utilizar con (equipo) Cúpula de seguridad para cubetas, soporte de seguridad para cubetas, manipulador de placas de electroporación de alto rendimiento HT-100, manipulador de placas de electroporación de alto rendimiento automático HT-200
Frecuencia 50/60 Hz
Línea de productos BTX Electroporación
Tipo de producto Electroporador
Tensión De 5 a 3000 V
Intervalo de tensión (modo HV) De 505 a 3000 V (en incrementos de 5 V)
Intervalo de tensión (modo LV) De 5 a 500 V (en incrementos de 1 V)
Descripción ECM Sistema de electroporación 630 completo, con cúpula de seguridad
Pantalla Pantalla táctil en color
Certificaciones/conformidad Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE
Fondo (imperial) 13 in
Fondo (métrico) 33 cm
Altura (imperial) 8,5 in
Altura (métrico) 21,6 cm
Incluye ECM Generador 630, domo de seguridad, cubetas, soporte para cubetas 660
Vida útil Garantía de 2 año
Temperatura de funcionamiento (imperial) 40 °F a 104 °F
Intervalo de números de impulsos De 1 a 2 impulsos/muestra
Intervalo de longitud de impulso Constante de tiempo de onda de disminución exponencial de 0,5 ms a 133,875 ms
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 4 °C a 40 °C
Humedad relativa 80% máx. cuando funciona a 25 °C
Vataje 35 W (inactivo), 350 W (pulsación)
Peso (imperial) 16 lb
Peso (métrico) 7,3 kg
Anchura (imperial) 11,25 in
Anchura (métrico) 28,6 cm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V CA
Esterilidad No estéril
Capacitance (HV Mode) 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF
Capacitance (LV Mode) 25 a 3275 μF (en 25 μF pasos)
Tipo de conexión Cables de conector tipo banana
Charging Time <7 segundos (LV), < 4 segundos (alta tensión)
Interfaz Pantalla táctil
Pulse Form Onda de disminución exponencial
Compatibilidad de alto rendimiento Sí
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o procedimientos clínicos.