Learn More
BTX™ Sistema de electroporación completo ECM™ 630, para cubetas con monitorización
Código de producto. 15838451
Cambiar vista
Click to view available options
Capacitance (HV Mode):
10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 mF
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacitance (HV Mode) Tamaño de la unidad
15838451 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 mF cada uno
1 options
Código de producto. 15838451 Proveedor BTX™ N.º de proveedor 450655
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
El electroporador de onda de disminución exponencial BTX ECM™ 630 es perfecto para la transformación eficaz de bacterias, levaduras y otros microorganismos.
Características:
  • ajustes amplios y precisos de tensión, capacitancia y resistencia interna
  • Protocolos predefinidos para tipos comunes de bacterias, levaduras y microorganismos
  • Capacidad ilimitada para añadir y modificar protocolos definidos por el usuario
  • Registros de datos de los pulsos suministrados y la resistencia de la muestra para el control de calidad y la resolución de problemas
  • Interfaz de pantalla táctil de 7 pulg de gran tamaño y fácil de usar
  • Múltiples capacidades de pulsos de disminución exponencial
  • Disponible en un sistema de alto rendimiento para hasta 96 muestras a la vez
Certifications
Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE
Warranty
2 año
Specifications
Para utilizar con (aplicación) Transformación de bacterias, levaduras, microorganismos; transfección de algunos tipos de células de mamíferos
Para utilizar con (equipo) Cúpula de seguridad para cubetas, soporte de seguridad para cubetas, manipulador de placas de electroporación de alto rendimiento HT-100, manipulador de placas de electroporación de alto rendimiento automático HT-200
Frecuencia 50/60 Hz
Línea de productos BTX Electroporation
Tipo de producto Electroporador
Tensión 5 - 3000V
Intervalo de tensión (modo HV) De 505 a 3000 V en incrementos de 5 V
Intervalo de tensión (modo LV) De 5 a 500 V en incrementos de 1 V
Descripción ECM 630 Electroporation System Complete, for Cuvettes with Monitoring
Pantalla Pantalla táctil en color de 88,9 mm (7 pulg.)
Certificaciones/conformidad Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE
Fondo (imperial) 13 in
Fondo (métrico) 33 cm
Altura (imperial) 8,5 in
Altura (métrico) 21,6 cm
Incluye Generador, soporte, cubetas con gradilla, sonda, interfaz, osciloscopio, cables
Vida útil Garantía de 2 año
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 40° a 104 °F
Intervalo de números de impulsos De 1 a 2 impulsos/muestra
Intervalo de longitud de impulso Constante de tiempo de onda de disminución exponencial de 0,5 ms a 133,875 ms
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 4 °C a 40 °C
Humedad relativa Máximo de 80 % de humedad durante el funcionamiento a 25 °C
Vataje 35 W (inactivo), 350 W (pulsación)
Peso (imperial) 16 lb
Peso (métrico) 7,3 kg
Anchura (imperial) 11,25 in
Anchura (métrico) 28,6 cm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V CA
Esterilidad Non-sterile
Capacitance (HV Mode) 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 mF
Capacitance (LV Mode) De 25 a 3275 mF en incrementos de 25 mF
Tipo de conexión Cables de conector tipo banana positivos y negativos de 4 mm
Charging Time LV: <7 s, HV: <4 s
Interfaz Pantalla táctil, interruptor de pedal
Pulse Form Onda de disminución exponencial
Compatibilidad de alto rendimiento Yes
Show More Show Less
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico, preclínico o procedimientos clínicos.